Merck
C4757
Sigma-Aldrich
5-O-Carbomethoxy-1,2-O-isopropylidene-D-xylofuranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O7
CAS番号:
分子量:
248.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@](OC(C)(C)O2)([H])[C@]2([H])O[C@@H]1COC(OC)=O
InChI
1S/C10H16O7/c1-10(2)16-7-6(11)5(15-8(7)17-10)4-14-9(12)13-3/h5-8,11H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
InChI Key
GGDOHLQEKFUTGN-ULAWRXDQSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C4757-5G:
C4757-VAR:
C4757-25G:
C4757-1G:
C4757-BULK:
試験成績書(COA)