スキップする
C4151
デカン酸ナトリウム
≥98%
別名:
カプリン酸 ナトリウム塩, カプリン酸ナトリウム, デカン酸 ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥18,900
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥154,000
この商品について
化学式:
CH3(CH2)8COONa
CAS番号:
分子量:
194.25
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-688-4
Beilstein/REAXYS Number:
3572742
MDL number:
¥18,900
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C10H20O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;/h2-9H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M
Application
  • 成育、炎症、およびデカン酸ナトリウムの補給に応じた新生児の腸粘膜バリアの変化:本研究では、デカン酸ナトリウムが新生児の腸管バリアにどのように影響するかを解明し、粘膜免疫と消化管の健康を強化するための栄養介入の可能性を示しています(Ronholt et al., 2024)。
  • クロモグリク酸ナトリウムの皮膚透過に対する脂肪酸およびその誘導体のナトリウム塩の影響:皮膚透過性を高めるデカン酸ナトリウムの役割を示し、経皮薬物送達システムへの応用に関する洞察を提供しています(Dinh et al., 2023)。
  • ミノキシジルの腸管吸収と生物薬剤特性における傍細胞輸送の役割:デカン酸ナトリウム′が腸管吸収メカニズムに与える影響に焦点を当て、より効果的な経口薬製剤の開発に貢献しています(Dahan et al., 2022)。
  • 大腸菌 O157:H7 型の運動性とバイオフィルム形成に対するサリチル酸塩とデカン酸塩の制御:MarA/SoxS/Rob と pchE との相互作用:デカン酸ナトリウムが細菌の挙動に与える影響、特に病原性とバイオフィルム制御への影響について調査しており、これは臨床および環境の両方の応用において極めて重要です(Ream et al., 2022)。
  • デカン酸ナトリウムが G タンパク質共役受容体-43 を活性化することで腸上皮バリアと抗酸化作用を改善:この研究では、デカン酸ナトリウム′の腸のバリア強化と抗酸化特性の向上における治療効果の可能性を調査し、消化器系治療の候補としています(Ma et al., 2021)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L9755S3381O7501
biological source
natural (organic)
biological source
synthetic
biological source
plant (vegetable)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98%
assay
99-100%
assay
≥99%
assay
≥99%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is C4151 reference material? I saw that for Sodium Caprylate there is a specific reference material that can be ordered but not for caprate?
    1 回答
    1. No, this product is not a certified reference material.