Merck
C3659
Coproporphyrin I tetraethyl ester
from bovine porphyric feces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H54N4O8
CAS番号:
分子量:
766.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
bovine porphyric feces
&ε; (減衰係数)
1,800-2,300 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OCC)c(C)c4CCC(=O)OCC)c(C)c3CCC(=O)OCC