スキップする
C3236
Nunc® CryoTubes® 保存缶
storage cane for cryotubes, aluminum, 50/cs
別名:
Cyrotube storage device, cryostorage cane, Nunc 378441, cane, cryo cane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 ea
カートの在庫状況を確認する
¥25,600
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 378441
Material:
aluminum
Packaging:
case of 50, pack of 50
¥25,600
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
aluminum
packaging
case of 50, pack of 50
manufacturer/tradename
Nunc 378441
General description
Standard Nunc® aluminim cryo storage cane, 11.31 in (29 cm) long, pack of 50.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9936C9811B4183
manufacturer/tradename
Nunc 378441
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Nunc 378247
material
aluminum
material
-
material
-
material
cardboard
packaging
case of 50, pack of 50
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
packaging
pack of 24 ea
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)