保管温度
−20°C
特異性
The MCS contains unique BamH I, EcoR I, EcoR V, Hind III, Not I, Nsi I, Sph I, Xba I, and Xho I restriction sites, and redundant BstX I sites.
特徴および利点
A 4.8-kb vector for transient, high-level protein expression in mammalian cells. The vector incorporates the strong cytomegalovirus (CMV) enhancer-promoter sequence for high-level expression, SV40 and polyoma origins of replication to facilitate episomal replication, an ampicillin resistance gene for selection in E. coli, and the col E1 origin and supF suppressor tRNA for growth and maintenance in appropriate strains of E. coli.
その他情報
This is the pcDNA1.1/Amp vector with an insert containing the chloramphenicol acetyltransferase gene.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)