Merck
C3026
Sigma-Aldrich
Colicin E1 from Escherichia coli
lyophilized powder, 10,000-20,000 units/mg protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
lyophilized powder
比活性
10,000-20,000 units/mg protein
組成
Protein, ~30% Lowry
保管温度
2-8°C
包装
容量はタンパク質含量を基準にしています。
単位の定義
1U/mLは、E. coliATCC9637細胞のロ-ンでクリア-ゾ-ンを生じるために必要な最小濃度です。
調製ノート
Schwartz, S. and Helinski, D., J. Biol. Chem., 246, 6318 (1971)の方法を改変して調製しています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3026-15UG:
C3026-.1MG:
C3026-VAR:
C3026-.4MG:
C3026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)