Merck
C2916
Sigma-Aldrich
Citric acid-1,5-14C
aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOO14CCH2C[OH][COOH]CH214COOH
CAS番号:
分子量:
192.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
aqueous solution
標識化の程度
40-60 mCi per mmol
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)(C[14C](O)=O)C[14C](O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
密封アンプル入り
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)