スキップする
C2882
5β-コレスタン-3α-オール
≥95%
別名:
エピコプロスタノール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥133,000
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥207,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H48O
CAS番号:
分子量:
388.67
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
¥133,000
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-KKFSNPNRSA-N
Application
5β-コレスタン-3α-オールは、GC[1]とHPLCによる血漿中のステロールの分析で内部標準として使用されました。
Biochem/physiol Actions
5β-コレスタン-3α-オールは、コレステロールから内因性に生成されるステロールで、ヒトとラットの糞便から単離されています。これは、腸の微生物の作用によりコレステロールから得られます。[2]
Preparation Note
5β-コレスタン-3α-オールは、クロロホルム中50 mg/mLで無色透明~薄黄色の溶液になります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D6128H6891C2648
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)