Merck
C231
CGP-20712A メタンスルホン酸塩
≥98% (HPLC), Inhibitor of lysyl oxidase, solid
別名:
(±)-2-ヒドロキシ-5-[2-[[2-ヒドロキシ-3-[4-[1-メチル-4-(トリフルオロメチル)-1H-イミダゾル-2-イル]フェノキシ]プロピル] アミノ]エトキシ]-ベンズアミド メタンスルホン酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H25F3N4O5 · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
590.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CGP-20712A メタンスルホン酸塩, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cn1cc(nc1-c2ccc(OCC(O)CNCCOc3ccc(O)c(c3)C(N)=O)cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H25F3N4O5.CH4O3S/c1-30-12-20(23(24,25)26)29-22(30)14-2-4-16(5-3-14)35-13-15(31)11-28-8-9-34-17-6-7-19(32)18(10-17)21(27)33;1-5(2,3)4/h2-7,10,12,15,28,31-32H,8-9,11,13H2,1H3,(H2,27,33);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VFPOVCXWKBYDNF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
CGP-20712A methanesulfonate salt has been used as a β1-adrenergic receptor antagonist in adult rat ventricular myocytes (ARVM) and rat cardiac fibroblasts. It may also be used as an antagonist for the β1-adrenergic receptor in rat bladder smooth muscles.
Biochem/physiol Actions
CGP-20712A methanesulfonate salt is a selective β1-adrenoceptor antagonist.
Legal Information
Ciba-Geigy社の許諾を得て独占的に販売しています。
Disclaimer
本製品は吸湿性です。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)