Merck
C2055
Sigma-Aldrich
Carassin
≥97% (HPLC)
別名:
Ser-Pro-Ala-Asn-Ala-Gln-Ile-Thr-Arg-Lys-Arg-His-Lys-Ile-Asn-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C103H175N35O27S
CAS番号:
分子量:
2367.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
組成
Peptide content, ~65%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(N)CO)C(C)CC)C(C)O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(N)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2055-250UG:
C2055-1MG:
C2055-BULK:
試験成績書(COA)