Merck
C1128
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-leucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14ClNO3
CAS番号:
分子量:
207.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O