表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥3,870 |
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0004
Material:
polystyrene
¥3,870
カートの在庫状況を確認する
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0004
color
green
General description
色付きの円盤は、Nalgene低温貯蔵バイアルの上部のくぼみにフィットします。すばやく目で確認できるようにバイアルを色分けすることができます。トップが切り抜かれているため、バイアルを鉗子で扱いやすくなっています。表面が平らなので文字を書くことができます。
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| manufacturer/tradename Nalgene 5045-0004 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0000 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0003 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0005 |
| color green | color white | color blue | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® 凍結保存バイアル用カラーコーダー