Merck
C0908
Sigma-Aldrich
Z-Tyr-Ser methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24N2O7
CAS番号:
分子量:
416.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H24N2O7/c1-29-20(27)18(12-24)22-19(26)17(11-14-7-9-16(25)10-8-14)23-21(28)30-13-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,17-18,24-25H,11-13H2,1H3,(H,22,26)(H,23,28)
InChI Key
UVWDERLOWWHARO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3