Merck
BR36669
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask with serialized numbers, PP stopper
capacity 500 mL, joint: ST/NS 19/16, polypropylene stopper, accuracy: 0.04 mL, clear glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
clear glass
polypropylene stopper
ジョイント
joint: ST/NS19/16
特徴
supplementary to DIN range
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
BRAND 27452
測定範囲
accuracy: 0.04 mL
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.All BLAUBRAND(R) volumetric flasks are supplied with a batch numb
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)