Merck
BR29963
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette with serialized numbers, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 15 mL, one mark
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121510
物質
AR-Glass
特徴
supplementary to DIN range
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
BRAND 27452
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.According to DIN EN ISO 648.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)