Merck
BM991.1536.01
B Medical MT25
Transport Device (Box)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
物質
polyethylene device
特徴
CE compliant: no
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
B Medical Systems
キャパシティ
1.55 ft3
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
1.55 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (26) 450ml or (40) 270ml bag , Top Loading, Ext/Int: Molded Polyethylene, Cold Life: up to 109 hrs. At +32°C /up to 74 hrs. at +43°C
アプリケーション
Cold Chain
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)