Merck
BCS-149
CoolRack®
96 x 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
物質
cylindrical wells
特徴
for tubes 1.4 mL
wells 96
Storage Tube Module
メーカー/製品名
BioCision BCS-149
ウェル直径×深さ
11.1 mm × 32.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maintains temperature through direct contact with ice, dry ice, water, liquid nitrogen or other common laboratory temperature sources. Use for cooling, (snap)freezing or heating/thawing samples.
法的情報
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.