分子量
antigen 42.9 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse
テクニック
immunocytochemistry: 1:200-1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... POU4F1(5457)
mouse ... Pou4f1(18996)
rat ... Pou4f1(114503)
詳細
免疫原
Epitope
aa141-157
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
B9684-50UG-PW:
B9684-100UG:
B9684-50UG:
B9684-VAR:
B9684-BULK:
試験成績書(COA)