Merck
B9630
Sigma-Aldrich
ブロモピルビン酸
~98%
別名:
3-ブロモ-2-オキソプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2COCOOH
CAS番号:
分子量:
166.96
Beilstein:
1746786
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
~98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI Key
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N