Merck
B9255
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Boc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
別名:
Nα,Nε-Di-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30N2O6 · C12H23N
CAS番号:
分子量:
527.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3