Merck
B9014
Biocytin hydrazide
≥90%
別名:
Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine hydrazide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H30N6O3S
CAS番号:
分子量:
386.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2179522
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Application
Reactive derivative for labeling proteins and glycoproteins with biotin.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)