Merck
B8304
Sigma-Aldrich
Apoptosis PCR Primers
Bax primer set
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
使用法
sufficient for 50 PCR reactions
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Synthetic oligonucleotide primers for RT-PCR analysis of mRNA expression. Amplifies reverse-transcript mRNAs from human, mouse and rat sources.
包装
Set includes an upstream and a downstream oligonucleotide.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Priyanka Shankarishan et al.
The Indian journal of medical research, 133, 487-491 (2011-05-31)
Endothelial nitric oxide is a potent vasodilator and impairment of its generation brought about by gene polymorphism is considered a major predictor for several diseases. A single nucleotide polymorphism G894T within exon 7 of endothelial nitric oxide synthase (eNOS-7) gene