表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrNO4
CAS番号:
分子量:
236.02
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CBr)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6BrNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
InChI key
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Application
第一級アミン基のブロモアセチル化とそれに続くスルフヒドリル基含有化合物とのカップリングを可能にするヘテロ二官能性架橋剤です。 通常は、まずpH 6.5~8.5でエステルを介したアミド結合により第一級アミンと反応、結合します。次に、pH 7.0~8.0でチオエ-テル結合が生成します。
Disclaimer
ブロモアセチル基は光感受性です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay 98% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble | solubility water: insoluble | solubility - | solubility - |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
B8271-1G: + B8271-BULK: + B8271-VAR: + B8271-250MG: + B8271-100MG:
jan