スキップする
B7786
抗fdバクテリオファージ ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗fdバクテリオファージ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mL
在庫from市川市大町368
¥109,000
0.5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥136,000
この商品について
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
14
¥109,000
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
indirect ELISA: 1:1,000 using 5 × 1010 phage/ml
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
fdバクテリオファージ
Application
B7786ウサギ抗fdバクテリオファージは、繊維状バクテリオファージの遺伝子IIIまたは遺伝子VIIIタンパクのいずれかと融合した発現タンパクを用いて、ファージディスプレイライブラリ(抗体、ペプチド、など)を速やかに選別するのに使用されます。また、本製品は、遺伝子組換えバクテリオファージ検出に対し感度および特異度を示す「ファージELISA」の試薬にも使用できます。また、本製品は、マイクロウェルプレート上に直接被覆した捕捉抗体として、または特異的に捕捉されるfdまたはM13バクテリオファージに対する一次検出抗体としても機能します。
ウサギ抗fdバクテリオファージ抗体は、1:1,000の希釈度でELISAに使用される場合があります。抗ファージ免疫組織化学的研究に使用されました。
Biochem/physiol Actions
本抗体は、fdファージまたはM13ファージのファージ被覆タンパクに特異的に結合します。このため、マルチウェルプレートに直接コーティングされた捕捉抗体として、または特異的に捕捉されたfdまたはM13ファージに対する一次検出抗体として作用します。。本抗体は、繊維状ファージの遺伝子IIIまたは遺伝子VIIIタンパクのいずれかと融合した発現タンパクを用いて大規模なファージディスプレイライブラリ(抗体、ペプチド、など)を速やかに選別するのに有用です。本抗体は、遺伝子組換えファージ検出に対し感度および特異度を示す「ファージELISA」の試薬として使用されます。
Physical form
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
Preparation Note
抗fdバクテリオファージは、反復注射されたfdバクテリオファージを免疫原としてウサギで産生されます。全抗血清を分画し、その後さらにイオン交換クロマトグラフィーにより精製し、他のウサギ血清タンパクが基本的には存在しない抗血清のIgG画分を提供します。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B2661SAB1300985SAB1300229
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
B7786-BULK: + B7786-.2ML: + B7786-VAR: + B7786-.5ML: + B7786-25UL:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)