Merck
B7502
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-naphthyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9BrO2
CAS番号:
分子量:
265.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)