安全性情報
B7383
SAFC
2-(5-ブロモ-2-ピリジルアゾ)-5-(ジエチルアミノ)フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7383-BULK:
B7383-100MG:
B7383-1G:
B7383-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)