安全性情報
B6934
Sigma-Aldrich
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
溶解性
aqueous buffer: soluble
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
生物化学的/生理学的作用
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
その他情報
Major component in Mesobuthus eupeus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6934-VAR:
B6934-100UG-PW:
B6934-BULK:
B6934-100UG:
B6934-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)