Merck
B6893
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
別名:
β-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO6
CAS番号:
分子量:
311.33
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCc2ccccc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chang Di et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 84, 48-62 (2017-04-04)
Lepidopteran caterpillars rely on olfaction and gustation to discriminate among food sources. Compared to the larval gustation, the larval olfaction has been poorly investigated. To uncover the molecular basis of olfaction in Helicoverpa armigera larvae, we identified 17 odorant receptor