Merck
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
別名:
Benzoylbenzoyl-GTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H24N5O16P3
CAS番号:
分子量:
731.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
~95%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
その他情報
Mixed isomers