アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1cccs1)NC(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3cccs3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)CN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CC67CC8CC(CC(C8)C6)C7)C(O)=O
遺伝子情報
human ... BDKRB2(624)
mouse ... BDKRB2(12062)
rat ... BDKRB2(25245)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6029-VAR:
B6029-1MG:
B6029-5MG:
B6029-BULK:
試験成績書(COA)