Merck
B6005
Supelco
バチルアルコール
≥98%
別名:
1-O-オクタデシル-rac-グリセロール, rac-グリセロール1-オクタデシルエーテル, DL-3-オクタデシルオキシ-1,2-プロパンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
344.57
Beilstein:
1725677
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
アッセイ
≥98%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI Key
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B6005-25G:
B6005-5G:
B6005-BULK:
B6005-500MG:
B6005-1G:
試験成績書(COA)