安全性情報
B5277
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Arg-Leu-Arg-Gly 5-aminopentylamide
≥97% (HPLC)
別名:
Boc-DAKLI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C87H149N31O17
CAS番号:
分子量:
1901.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
組成
Peptide content, ~70%
保管温度
−20°C
アプリケーション
Used to label κ opioid receptors; precursor for the production of labeled DAKLI; can be coupled to 125I-Bolton-Hunter reagent, FITC, biotin, etc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5277-BULK:
B5277-.5MG:
B5277-.1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Goldstein et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(19), 7375-7379 (1988-10-01)
We describe a synthetic ligand, "DAKLI" (Dynorphin A-analogue Kappa LIgand), related to the opioid peptide dynorphin A. A single reactive amino group at the extended carboxyl terminus permits various reporter groups to be attached, such as 125I-labeled Bolton-Hunter reagent, fluorescein