Merck
B4903
Sigma-Aldrich
Boc-γ-benzyl-Glu-Ala-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H47N7O9 · HCl
CAS番号:
分子量:
758.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
~95%
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(NC(=O)C(CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
基質
Substrate for Factor XIa
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4903-5MG:
B4903-BULK:
B4903-1MG:
B4903-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kawabata et al.
European journal of biochemistry, 172(1), 17-25 (1988-02-15)
Seventy-four peptide amides of 7-amino-4-methylcoumarin (Mec) of the type Boc-Xaa-Yaa-Arg-NH-Mec were newly synthesized and tested to find specific substrates for blood-clotting proteases and trypsin. The Xaa and Yaa residues of these substrates have been replaced by 12 and 15 different