安全性情報
B4778
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
~95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H40N8O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
653.13
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
~95%
保管温度
−20°C
基質
Substrate for Factor XIIa
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4778-BULK:
B4778-5MG:
B4778-1MG:
B4778-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kawabata et al.
European journal of biochemistry, 172(1), 17-25 (1988-02-15)
Seventy-four peptide amides of 7-amino-4-methylcoumarin (Mec) of the type Boc-Xaa-Yaa-Arg-NH-Mec were newly synthesized and tested to find specific substrates for blood-clotting proteases and trypsin. The Xaa and Yaa residues of these substrates have been replaced by 12 and 15 different