Merck
B4752
5-Bromocytosine
別名:
4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C4H4BrN3O
CAS番号:
分子量:
190.00
EC Number:
218-806-8
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127286
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
mp
240-243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1Br
InChI
1S/C4H4BrN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)