スキップする
B4643
Boc-L-Asparagine PAM resin ester
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mmol
カートの在庫状況を確認する
¥57,500
この商品について
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.26
MDL number:
¥57,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
09846
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
beads
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B4643-.5MMO: + B4643-1MMO: + B4643-BULK: + B4643-.25MMO: + B4643-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)