Merck
B3806
Sigma-Aldrich
ビスインドリルマレイミドVIII 酢酸塩
≥93% (H-NMR)
別名:
Ro 31-7549アセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22N4O2 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
458.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥93% (H-NMR)
溶解性
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3cn(CCCN)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C24H22N4O2.C2H4O2/c1-27-13-17(15-7-2-4-9-19(15)27)21-22(24(30)26-23(21)29)18-14-28(12-6-11-25)20-10-5-3-8-16(18)20;1-2(3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12,25H2,1H3,(H,26,29,30);1H3,(H,3,4)
InChI Key
VEOXVBTXROWDAH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Bisindolylmaleimide VIII は、プロテインキナ-ゼCの選択的インヒビタ-です。Bisindolylmaleimide VIII は、FasおよびTRAILが介在するアポト-シスを亢進するとともに、T細胞性の自己免疫疾患を阻害します。
注意
光に不安定です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3