Merck
B3041
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル N-アセチル-β-D-グルコサミニド
≥98%
別名:
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル 2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシド, X-GlcNAc
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H18BrClN2O6
CAS番号:
分子量:
449.68
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
SUWPNTKTZYIFQT-XZINFULNSA-N
General description
N-アセチルグルコサミニダ-ゼに対する組織化学的基質です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)