Merck
B2876
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
別名:
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
195.22
Beilstein:
3204905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI Key
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N