Merck
B2397
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
別名:
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO6
CAS番号:
分子量:
311.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)