Merck
B2280
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-L-fucopyranoside
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15BrClNO5
CAS番号:
分子量:
392.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
InChI Key
ZMYJTGDNFZJYFN-FAKBCLHFSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B2280-BULK:
B2280-25MG:
B2280-VAR:
B2280-5MG:
試験成績書(COA)