コンテンツぞスキップ
Merck
B2144
Boc-Tyr-D-Ala-Gly
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
実隓匏ヒル衚蚘法:
C19H27N3O7
CAS番号:
分子量:
409.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Boc-Tyr-D-Ala-Gly is an N-terminal protected tripeptides useful in solid phase peptide synthesis (Boc-SPPS). Boc-Tyr-D-Ala-Gly may be used in the synthesis of opioid activity containing peptides such as biphalin molecule, enkephalins and tetrapeptide hydrazide.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする