Merck
B2026
Sigma-Aldrich
des-Pro2-Bradykinin
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H66N14O10
CAS番号:
分子量:
963.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
遺伝子情報
mouse ... Tac1(21333)
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
生物化学的/生理学的作用
Potentiates activity on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypertension in rats
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2026-5MG:
B2026-VAR:
B2026-BULK:
B2026-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potentiating effects of bradykinin-related substances on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypotension in rats.
M Naruse et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 29(11), 3369-3374 (1981-11-01)