Merck
B161
B-HT 933 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
別名:
6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-oxazolo[4,5-d]azepin-2-amine dihydrochloride, Azepexole dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H15N3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
254.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.CCN1CCc2nc(N)oc2CC1
InChI
1S/C9H15N3O.2ClH/c1-2-12-5-3-7-8(4-6-12)13-9(10)11-7;;/h2-6H2,1H3,(H2,10,11);2*1H
InChI key
HBLPYIOKPJVFQW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective α2-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B161-VAR: + B161-25MG: + B161-BULK: + B161-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)