Merck
AXYTF420RS
フィルター付きピペットチップ
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
メーカー/製品名
Axygen Inc TF-420-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
0.5-20 μL
容量
0.5—20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)