Merck
AXYT350CLRS
MAXYMum Recovery® ピペットチップ
racked, size 300 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-350-C-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
300 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.