Merck
AXYSCT050SSGRS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, gray, sterile
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
gray
screw top cap
無菌性
sterile
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500 tubes
case of 8 packs
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)