Merck
AXYPCR384G
PCRマイクロプレート
size 384 wells, conical bottom green polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
別名:
384 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom green polypropylene wells
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-384-G
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
40 μL
サイズ
384 wells
有効容積
40 μL
適合性
suitable for (thermal cycling)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)