Merck
AXYP5ML48C
ディープウェルプレート、ピラミッド底
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
pyramid bottom clear polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
メーカー/製品名
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
最大容量
5 mL
5.0 mL
サイズ
48 wells
有効容積
4.6 mL
結合型
non-treated surface