分子量
36 kDa
交差性
rabbit, human, dog, pig, bovine, horse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... RG9MTD3(158234)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human RG9MTD3
生物化学的/生理学的作用
RG9MTD3 belongs to the RNA methyltransferase trmD family, TRM10 subfamily. It is a probable RNA methyltransferase.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: GEILATGSTAWCSKNVQRKQRHWEKIVAAKKSKRKQEKERRKANRAENPG
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
AV41131-100UL:
AV41131-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)